Print…
4-Bromophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-Bromo-4-hydrazinobenzene hydrochloride, 1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
143219-10G 143219-50G
SIAL143219-10GEA 232 EUR
SIAL143219-10G SIAL143219-50G
4-Bromophenylhydrazinium chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromophenylhydrazinium chloride
Fórmula: C₆H₈BrClN₂
Número MDL : MFCD00012941
Número CAS: 622-88-8