Print…
2-Hydroxybenzimidazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Benzimidazolinone, 2(1H)-Benzimidazolone, 2-Hydroxy-1H-benzimidazole
120970250 120971000 120970050
ACRO120970250EA 83.3 EUR
ACRO120970250 ACRO120971000 ACRO120970050
2-Hydroxybenzimidazole 97%
2-Hydroxybenzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 314…316 °C
Densidade: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00127894
Número CAS: 615-16-7
EINECS: 210-412-4
UN: 2811
Encomendar
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥94 %