Print…
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W316318-10KG-K W316318-1KG-K W316318-5KG-K
SIALW316318-10KG-KEA 847 EUR
SIALW316318-10KG-K SIALW316318-1KG-K SIALW316318-5KG-K
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylfuran
Fórmula: C₆H₆O₂
Ponto de ebulição: 183 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 29…33 °C
Densidade: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003242
Número CAS: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II