Trimethyl orthoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13369.AD
L13369.AK
L13369.ADEA
41.9
EUR
L13369.AD
L13369.AK
Trimethyl orthoacetate ≥98%
Trimethyl orthoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 1445-45-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 107-109°
Beilstein Reference: 1098338
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008477
Fórmula:
C₅H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 107…109 °C Ponto de Fusão: –58 °C Densidade: 0,956 Ponto de Inflamação: 16 °C (60 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008477 Número CAS: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 UN: 3272 ADR: 3,II |