Sudão III
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Solvent Red 23, Sudan® III (Red), Scarlet B, Sudan Red III, Cerasin Red, Sudan Red BK, Sudan Red B, Fat Ponceau G, Sudan G, D and C Red No. 17, Oil red, Tony Red, Oil scarlet, Organol® red BS, 1-(4-(Phenylazo)phenylazo)-2-naphthol, Sudan V, 1-((4-(Phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
A18318.22
A18318.14
A18318.36
A18318.22EA
64.7
EUR
A18318.22
A18318.14
A18318.36
Sudão III
Sudão III
CAS No.: 85-86-9
Molecular Formula: C22H16N4O
Formula Weight: 352.40
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 931185
Merck Reference: 14,8884
MDL No.: MFCD00003905
Fórmula:
C₂₂H₁₆N₄O Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003905 Número CAS: 85-86-9 EINECS: 201-638-4 Merck Index: 14,8884 |