Print…
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3,5-Tri-O-benzyl-D-ribono-1,4-lactone
468640010 468640050
468640010.EA 35.9 EUR
468640010. 468640050.
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
(3R,4R,5R)-3,4-Bis(benzyloxy)-5-((benzyloxy)methyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Fórmula: C₂₆H₂₆O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08703966
Número CAS: 55094-52-5
Encomendar
Appearance white to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 53°C to 55°C
Water ≤0.5 %