Print…
Lactato de alumínio 90-95% contains ≈5% water
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
39122.22 39122.36
39122.22EA 84.9 EUR
39122.22 39122.36
Lactato de alumínio 90-95% contains ≈5% water
Aluminium trilactate
Purity: 90-95% CAS No.: 18917-91-4 Molecular Formula: Al[CH3CH(OH)CO2]3 Formula Weight: 294.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,348 MDL No.: MFCD00043086
Fórmula: (H₃CCH(OH)COO)₃Al
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20529175
Número CAS: 18917-91-4
EINECS: 242-670-9
Merck Index: 14,348