Print…
4,4'-Bi-o-toluídina 95% pract.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Bi-o-toluidine
421120250 421121000 421122500 421125000
ACRO421120250EA 103 EUR
ACRO421120250 ACRO421121000 ACRO421122500 ACRO421125000
4,4'-Bi-o-toluídina 95% pract.
4,4'-Bi-o-toluídina
Fórmula: [-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂
Ponto de ebulição: ∼361 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 125…132 °C
Densidade: ~ 1,234 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014773
Número CAS: 119-93-7
EINECS: 204-358-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09651
Encomendar
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Titration with HClO4 ≥94 %