4,4'-Bi-o-toluídina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4,4'-Bi-o-toluidine
A17837.14
A17837.22
A17837.14EA
88
EUR
A17837.14
A17837.22
4,4'-Bi-o-toluídina ≥98%
4,4'-Bi-o-toluídina
Purity: 98%
CAS No.: 119-93-7
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Flash Point: 244°(471°F)
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 300-301°
Merck Reference: 14,9514
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00014773
Fórmula:
[-C₆H₃(CH₃)-₄-NH₂]₂ Ponto de ebulição: 300…301 °C Ponto de Fusão: 128…132 °C Densidade: ∼1,234 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 244 °C (471 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014773 Número CAS: 119-93-7 EINECS: 204-358-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9514 |