Print…
2-Thiouracil para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
8.21120.0100EA 88.2 EUR
8.21120.0100 8.21120.0500 8.21120.1000
2-Thiouracil para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Thiouracil
Fórmula: C₄H₄N₂OS
Ponto de Fusão: 340 °C
Número MDL : MFCD00006039
Número CAS: 141-90-2
EINECS: 205-508-8
Merck Index: 12,09504
Encomendar
Solubility 7.9 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 128.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Ignition Point 570 °C