Print…
1-Amino-2-methoxyethane para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
8.18872.0100EA 153 EUR
8.18872.0100 8.18872.0500 8.18872.2500 8.18872.0025 8.18872.9025 8.18872.9022
1-Amino-2-methoxyethane para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Amino-2-methoxyethane
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 95 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –82 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008180
Número CAS: 109-85-3
EINECS: 203-712-1
UN: 2733
ADR: 3 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -82 °C
Molar Mass 75.11 g/mol
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.4594 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3 - 16.10 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid