Print…
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
A14419.09 A14419.18
A14419.09EA 48.7 EUR
A14419.09 A14419.18
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1877-75-4 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 1874579
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 109…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014360
Número CAS: 1877-75-4
EINECS: 217-513-2