Print…
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H1637-1G H1637-250MG H1637-50MG
SIALH1637-1GEA 1800 EUR
SIALH1637-1G SIALH1637-250MG SIALH1637-50MG
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline, Sigma-Aldrich®
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline
Fórmula: C₅H₉NO₃
Ponto de Fusão: 257 °C
Número MDL : MFCD00064319
Número CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1