Print…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC53386-250MG PC53386-1G PC53386-5G
APOSPC53386-250MGEA 154 EUR
APOSPC53386-250MG APOSPC53386-1G APOSPC53386-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrFIO₂
Número MDL : MFCD30297369
Número CAS: 1870155-80-8