Print…
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61183-250MG OR61183-1G OR61183-5G
APOSOR61183-250MGEA 174 EUR
APOSOR61183-250MG APOSOR61183-1G APOSOR61183-5G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClIO₂
Número MDL : MFCD07780679
Número CAS: 213771-13-2