Print…
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Fluorophenyl)pyrrolidin-2-one
PC9696-1G PC9696-5G PC9696-250MG
APOSPC9696-1GEA 94.5 EUR
APOSPC9696-1G APOSPC9696-5G APOSPC9696-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone 95+%
1-(4-Fluorophenyl)-2-pyrrolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₀FNO
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00138504
Número CAS: 54660-08-1