Print…
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-fluoropropionate
PC9352-100G PC9352-25G PC9352-5G
APOSPC9352-100GEA 101 EUR
APOSPC9352-100G APOSPC9352-25G APOSPC9352-5G
Ethyl-2-fluoropropionate 97%
Ethyl-2-fluoropropionate
Fórmula: C₅H₉FO₂
Ponto de ebulição: 121…125 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 30 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320801
Número CAS: 349-43-9
UN: 3272
ADR: 3,III