Print…
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 3,3-difluoroazetidine-1-carboxylate
PC904450-5G PC904450-25G
APOSPC904450-5GEA 62.5 EUR
APOSPC904450-5G APOSPC904450-25G
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
3,3-Difluoro-1-boc-azetidine
Fórmula: C₈H₁₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18381087
Número CAS: 1255666-59-1