Print…
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC8712-25G PC8712-50G PC8712-100G
APOSPC8712-25GEA 171 EUR
APOSPC8712-25G APOSPC8712-50G APOSPC8712-100G
2-Chloro-3,5-difluoroaniline 97%
2-Chloro-3,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄ClF₂N
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00134427
Número CAS: 36556-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III