Print…
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
PC8490-1G PC8490-250MG
APOSPC8490-1GEA 104 EUR
APOSPC8490-1G APOSPC8490-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(3-Fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆FNO₂S
Ponto de Fusão: 211…213 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07375293
Número CAS: 886369-06-8