Print…
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-fluoro-4-iodobenzoate
PC52047-1G PC52047-5G PC52047-25G
APOSPC52047-1GEA 49.3 EUR
APOSPC52047-1G APOSPC52047-5G APOSPC52047-25G
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-3-fluoro-4-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800728
Número CAS: 1027513-46-7