Print…
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC48754-1G PC48754-5G
APOSPC48754-1GEA 168 EUR
APOSPC48754-1G APOSPC48754-5G
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Fórmula: C₉H₇FOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841047
Número CAS: 1135283-78-1