Print…
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
PC48724-25G PC48724-5G PC48724-100G
APOSPC48724-25GEA 102 EUR
APOSPC48724-25G APOSPC48724-5G APOSPC48724-100G
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Methyl-2,6-difluoro-3-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅F₂NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368850
Número CAS: 84832-01-9