Print…
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.4 EUR
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClFO₂S
Ponto de Fusão: 54,5…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117455
Número CAS: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8,II