Print…
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
PC4245-1G PC4245-25G PC4245-5G
APOSPC4245-1GEA 48 EUR
APOSPC4245-1G APOSPC4245-25G APOSPC4245-5G
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974121
Número CAS: 886762-62-5