Print…
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC405007-1G PC405007-5G
APOSPC405007-1GEA 24.8 EUR
APOSPC405007-1G APOSPC405007-5G
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
3-Fluoropyrrolidine hydrochloride
Fórmula: C4H9ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038329
Número CAS: 169750-17-8