Print…
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 53.8 EUR
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 73…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042528
Número CAS: 394-33-2