Print…
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 26.1 EUR
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de ebulição: 203…205 °C
Ponto de Fusão: 47…51 °C
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153174
Número CAS: 170572-49-3
ADR: 6.1,III