Print…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC3602-5G PC3602-1G PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA 171 EUR
APOSPC3602-5G APOSPC3602-1G APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08741401
Número CAS: 1000339-55-8