Print…
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FIO₂
Ponto de Fusão: 140…147 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04108278
Número CAS: 56096-89-0