Print…
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 174 EUR
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FN₂O₂
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632197
Número CAS: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III