Print…
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 319 EUR
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Fórmula: C₁₅H₁₀F₃N₃
Ponto de Fusão: >230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800784
Número CAS: 396129-66-1