Print…
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
PC10030-1G PC10030-250MG
APOSPC10030-1GEA 45.1 EUR
APOSPC10030-1G APOSPC10030-250MG
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Ponto de Fusão: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156064
Número CAS: 4027-54-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III