Print…
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0851-1G PC0851-5G
APOSPC0851-1GEA 68.3 EUR
APOSPC0851-1G APOSPC0851-5G
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
(3-Chloro-4-fluorophenyl)thiourea
Fórmula: C₇H₆ClFN₂S
Ponto de Fusão: 236 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01571081
Número CAS: 154371-25-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III