Print…
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
PC0837-10G PC0837-1G
APOSPC0837-10GEA 411 EUR
APOSPC0837-10G APOSPC0837-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂FN₃O₂
Ponto de Fusão: 153…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173917
Número CAS: 138907-68-3