Print…
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0343-5G PC0343-1G PC0343-25G
APOSPC0343-5GEA 94.4 EUR
APOSPC0343-5G APOSPC0343-1G APOSPC0343-25G
3-Fluoro-4-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-4-methylbenzamide
Fórmula: C₈H₈FNO
Ponto de Fusão: 160…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631412
Número CAS: 170726-98-4