Print…
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR961526-1G OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 48 EUR
APOSOR961526-1G APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840387
Número CAS: 131690-61-4