Print…
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Phenylthiazole-2-carboxylic acid
OR951137-1G OR951137-5G
APOSOR951137-1GEA 215 EUR
APOSOR951137-1G APOSOR951137-5G
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00990415
Número CAS: 59020-44-9