[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR930054-1G
OR930054-250MG
APOSOR930054-1GEA
806
EUR
APOSOR930054-1G
APOSOR930054-250MG
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol 95%
[5-(4-Methylphenyl)isoxazol-3-yl]methanol
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06199339 Número CAS: 640291-93-6 |