Print…
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate, Ethyl 2-Formyl-3-oxopropionate, Diformylacetic acid ethyl ester, 2-Formyl-3-oxopropionic acid ethyl ester, Ethyl diformylacetate
OR919533-100G OR919533-25G
APOSOR919533-100GEA 201 EUR
APOSOR919533-100G APOSOR919533-25G
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate 96%
Ethyl-2-formyl-3-oxopropionate
Fórmula: C₆H₈O₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11112084
Número CAS: 80370-42-9