Print…
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-Methyl 2-(methylamino)propanoate hydrochloride, N-Methyl-l-alanine methyl ester hydrochloride
OR919095-10G OR919095-1G OR919095-5G
APOSOR919095-10GEA 459 EUR
APOSOR919095-10G APOSOR919095-1G APOSOR919095-5G
H-N-Me-Ala-OMe·HCl 95%
H-N-Me-Ala-OMe·HCl
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973252
Número CAS: 20045-77-6