Print…
Ethyl 2-methoxyisonicotinate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-methoxyisonicotinate
OR907546-1G OR907546-5G
APOSOR907546-1GEA 53.8 EUR
APOSOR907546-1G APOSOR907546-5G
Ethyl 2-methoxyisonicotinate 96%
Ethyl-2-methoxyisonicotinate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11504865
Número CAS: 105596-61-0