Print…
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[2,3-Dihydro-5-(methylsulphonyl)-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
OR7863-1G OR7863-25G OR7863-5G
APOSOR7863-1GEA 209 EUR
APOSOR7863-1G APOSOR7863-25G APOSOR7863-5G
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid 95+%
4-[5-(Methylsulphonyl)-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl]-4-oxobutanoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₅S
Ponto de Fusão: 225…228 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319206
Número CAS: 396105-96-7