Print…
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4,6-dimethylpyridin-3-amine
OR7028-1G OR7028-250MG OR7028-500MG OR7028-5G
APOSOR7028-1GEA 48 EUR
APOSOR7028-1G APOSOR7028-250MG APOSOR7028-500MG APOSOR7028-5G
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine 97%
3-Amino-2-bromo-4,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03731181
Número CAS: 104829-98-3