Print…
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (4-formylpyridin-3-yl)carbamate, 3-Aminoisonicotinaldehyde, 3-BOC protected
OR6174-10G OR6174-1G OR6174-5G
APOSOR6174-10GEA 1150 EUR
APOSOR6174-10G APOSOR6174-1G APOSOR6174-5G
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate 97%
tert-Butyl-4-formylpyridin-3-ylcarbamate
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683209
Número CAS: 116026-95-0