Print…
(R)-(-)-sec-Butilamina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butilamina
(R)-(-)-sec-Butilamina
Fórmula: C₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 63 °C
Densidade: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064416
Número CAS: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8,II