Print…
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR59916-100G OR59916-25G OR59916-5G
APOSOR59916-100GEA 115 EUR
APOSOR59916-100G APOSOR59916-25G APOSOR59916-5G
2-Bromo-5-methoxyaniline 97%
2-Bromo-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₈BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070741
Número CAS: 59557-92-5