Print…
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 271 EUR
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Ethyl isothiocyanatoformate
Fórmula: C₄H₅NO₂S
Ponto de ebulição: 56 °C/18mmHg
Densidade: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004814
Número CAS: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III