Print…
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035926
Número CAS: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III