Print…
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dichloro-3'-formyldiphenyl ether, Benzaldehyde,3-(3,5-dichlorophenoxy)-, m-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 125 °C/0,03mmHg
Ponto de Fusão: 48…55 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003355
Número CAS: 81028-92-4